missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methacetin, TRC

Artikelnummer. 30478407
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478407 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2587701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methacetin
CAS 51-66-1
Molekylær formel C9 H11 N O2
Mængde 1 g
Synonym Acetamide, N-(4-methoxyphenyl)-, p-Acetaniside (4CI), p-Acetanisidide (6CI,7CI,8CI), N-(4-Methoxyphenyl)acetamide, 4-(Acetylamino)anisole, 4-Acetamidoanisole, 4-Acetamidophenyl methyl ether, 4-Methoxyacetanilide, 4-Methoxyanilino methyl ketone, 4'-Methoxyacetanilide, Aceto-p-anisidide, Acetyl-p-anisidine, Metacetin, Methacetin, N-(p-Methoxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-methoxyaniline, N-Acetyl-p-anisidine, N-Acetyl-p-methoxyaniline, NSC 4687, p-Acetanisidine, p-Methoxyacetanilide
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
SMIL COc1ccc(NC(=O)C)cc1
IUPAC navn N-(4-methoxyphenyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.