missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methacetin-13C, TRC

Artikelnummer. 30012891
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012891 5 mg
30006684 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2587725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 72156-70-8
Molekylær formel 13C C8 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
Synonym Acetamide, N-[4-(methoxy-13C)phenyl]-, N-[4-(Methoxy-13C)phenyl]acetamide, Methacetin-13C, Methacetin (13C), Methacetin-(methoxy-13C), 4'-(Methoxy-13C)acetanilide, N-Acetyl-4-(methoxy-13C)aniline, N-Acetyl-p-(methoxy-13C)aniline
IUPAC navn N-(4-(1^{13}C)methoxyphenyl)acetamide
SMIL [13CH3]Oc1ccc(NC(=O)C)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methacetin-13C
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
Formel vægt 166.0823
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.