missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methacetin-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methacetin-13C |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1 |
| Formel vægt | 166.0823 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?