missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methabenzthiazuron, TRC

Artikelnummer. 30133094
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133094 5 g
17924565 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2588805G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18691-97-9
Molekylær formel C10 H11 N3 O S
Molekylvægt (g/mol) 221.28
Synonym Urea, 1-(2-benzothiazolyl)-1,3-dimethyl- (8CI), N-2-Benzothiazolyl-N,N'-dimethylurea, 1,3-Dimethyl-3-(2-benzothiazolyl)urea, 1-(2-Benzothiazolyl)-1,3-dimethylurea, 5633, BAY 5653, Bayer 5653, Bayer 74283, Metabenzthiazuron, Methabenzthiazuron, Methbenzthiazuron, Methibenzuron, Preparation 5633, Tribunil
IUPAC navn 1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea
SMIL CNC(=O)N(C)c1nc2ccccc2s1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methabenzthiazuron
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H11N3OS/c1-11-9(14)13(2)10-12-7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,1-2H3,(H,11,14)
Formel vægt 221.0623
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.