Få mere at vide
Metformin, TRC
Artikelnummer. 30010834
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010834 100 mg
30006001 10 mg
30005677 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010834 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM258858100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 657-24-9
Molekylær formel C4 H11 N5
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Synonym Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, Biguanide, 1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N,N-Dimethylimidodicarbonimidic diamide, 1,1-Dimethylbiguanide, Cidophage, DMGG, Dimethylbiguanide, Emiphage, Ficonax, Fluamine, Flumamine, Glifor, Gliguanid, Glucofine, Haurymelin, Metformin, Metiguanide, Metphage, N,N-Dimethylbiguanide, N,N-Dimethyldiguanide, N1,N1-Dimethylbiguanide, NNDG, N'-Dimethylguanylguanidine, Siofor
IUPAC navn 3-carbamimidoyl-1,1-dimethylguanidin
SMIL CN(C)C(=N)NC(=N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metformin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H11N5/c1-9(2)4(7)8-3(5)6/h1-2H3,(H5,5,6,7,8)
Formel vægt 129.1014
Procent renhed >95%