Få mere at vide
Metformin-relateret forbindelse B, TRC
Artikelnummer. 30474848
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474848 2.5 mg
30470715 1 mg
30466643 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474848 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2588682.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1674-62-0
Molekylær formel C3 H9 N5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 151.6
Synonym 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Biguanide, 1-methyl-, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 1-Methylbiguanide Hydrochloride, N'-Methylbiguanide monohydrochloride
IUPAC navn 1-carbamimidoyl-3-methylguanidin; hydrochlorid
SMIL Cl.CNC(=N)NC(=N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
Formel vægt 151.0625
Procent renhed >95%