Få mere at vide
Metformin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metformin Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H |
| Formel vægt | 165.0781 |
| Procent renhed | >95% |