Få mere at vide
Metformin Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458914
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458914 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458914 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0056.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metformin Hydrochloride
CAS 1115-70-4
Analyt- eller komponentnavne Metformin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H11 N5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,1-dimethyl-, hydrochloride (6CI), Biguanide, 1,1-dimethyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Apo-Metformin, Apophage, Benofomin, Brot, Dabex, Denkaform, Dextin, Diabefagos, Diabetmim, Diabetmin, Diabetosan, Diabex, Diaformin, Dialon, Diformin, Diformin Retard, Dimefor, FORTAMET, Fornidd, Geamet, Glifage, Glucaminol, Glucofago, Glucoform, Glucoformin, Glucomet, Glucomin, Glucomine, Gluconil, Glucophage, Glucophage 850, Glucophage Forte, Glucophage Retard, Glucophage SR, Glucophage XR, Glucophage-Mite, Gludepatic, Glufor, Gluformin, Glumeformin, Glumetza, Glumin, Glumin XR, Glupermin, Glyceriphage, Glyciphage, Glycon, Glyformin, LA 6023, Meguan, Melbin, Metforal, Metformin hydrochloride, Metgluco, Metomin, Miformin, N,N-Dimethylbiguanide hydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidine monohydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidinium chloride, N1,N1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Neodipa, Orabet, Riomet, Siamformet, Walaphage, 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, SKF-7407-A, Rosiglitazone related
InChI formel InChI=1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CN(C)C(=N)NC(=N)N
IUPAC navn 3-carbamimidoyl-1,1-dimethylguanidin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 165.62
Mængde 10 mg
Formel vægt 165,0781 g/mol