Få mere at vide
MetForminhydrochlorid, 98%, Til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11472432 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472432 5 g -
11462432 1 g 1g
11482432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472432 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215169105
Kemiske identifikatorer
CAS 1115-70-4
Molekylær formel C4H12ClN5
Molekylvægt (g/mol) 165.63
MDL nummer MFCD00012582
InChI nøgle OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
PubChem CID 14219
IUPAC navn hydrogen 1-[(diaminomethyliden)amino]-N,N-dimethylmethanimidamidchlorid
SMIL [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metformin hydrochloride
Navn note For HPLC analysis
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 165.6
Procent renhed 0.98
Fysisk form Krystallinsk pulver