Få mere at vide
MetForminhydrochlorid, 98%, Til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462432 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462432 1 g 1g
11472432 5 g -
11482432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462432 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215169101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00 DKK
    266.43 DKK / 1g
    Spare 13.57 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 1115-70-4
Molekylær formel C4H12ClN5
Molekylvægt (g/mol) 165.63
MDL nummer MFCD00012582
InChI nøgle OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
PubChem CID 14219
IUPAC navn hydrogen 1-[(diaminomethyliden)amino]-N,N-dimethylmethanimidamidchlorid
SMIL [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metformin hydrochloride
Navn note Til HPLC-analyse
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 165.6
Procent renhed 0.98
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metformin Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i