Få mere at vide
STEMCELL Technologies Metformin (Hydrochloride)
Descrizione
- Metformin is an activator of the AMP-activated protein kinase (AMPK) pathway, and an inhibitor of mitochondrial respiratory chain complex 1 (Rena et al.; Viollet et al.) It acts as an antihyperglycemic agent to lower plasma glucose levels and improve insulin sensitivity (Viollet et al.) This product is provided as a hydrochloride salt of the molecule
Specifica
Specifica
| CAS | 1115-70-4 |
| Synonym | Apophage; Diaformin; Fornidd; Glucoformin; Glucophage; LA 6023; Melbin; Orabet; Riomet; Walaphage |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | C4H11N5 · HCl |
| Renhed | ≥98% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?