Få mere at vide
Metformin Hydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Beskrivelse
Metforminhydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metformin Hydrochloride |
| CAS | 1115-70-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metformin Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C4 H11 N5 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,1-dimethyl-, hydrochloride (6 CI), Biguanide, 1,1-dimethyl-, monohydrochloride (8 CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Apo-Metformin, Apophage, Benofomin, Brot, Dabex, Denkaform, Dextin, Diabefagos, Diabetmim, Diabetmin, Diabetosan, Diabex, Diaformin, Dialon, Diformin, Diformin Retard, Dimefor, FORTAMET, Fornidd, Geamet, Glifage, Glucaminol, Glucofago, Glucoform, Glucoformin, Glucomet, Glucomin, Glucomine, Gluconil, Glucophage, Glucophage 850, Glucophage Forte, Glucophage Retard, Glucophage SR, Glucophage XR, Glucophage-Mite, Gludepatic, Glufor, Gluformin, Glumeformin, Glumetza, Glumin, Glumin XR, Glupermin, Glyceriphage, Glyciphage, Glycon, Glyformin, LA 6023, Meguan, Melbin, Metforal, Metformin hydrochloride, Metgluco, Metomin, Miformin, N,N-Dimethylbiguanide hydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidine monohydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidinium chloride, N1,N1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Neodipa, Orabet, Riomet, Siamformet, Walaphage, 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, SKF-7407-A, Rosiglitazone related |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1 H |
| SMIL | Cl.CN(C)C(=N)NC(=N)N |
| IUPAC navn | 3-carbamimidoyl-1,1-dimethylguanidin; hydrochlorid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?