Få mere at vide
Metformin EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivelse
Metformin EP Impurity C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| CAS | 1985-46-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H10 N6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. C (EP), N,N-Dimethylmelamine, Metformin Imp. C (EP), Metformin USP Related Compound C, Metformin USP RC C, Metformin Related Compound C, Metformin Hydrochloride Impurity C, Metformin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N6/c1-11(2)5-9-3(6)8-4(7)10-5/h1-2H3,(H4,6,7,8,9,10) |
| SMIL | CN(C)c1nc(N)nc(N)n1 |
| IUPAC navn | 2-N,2-N-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Vis mere |