missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metformin-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metformin-D6 HCl |
| CAS | 1185166-01-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 2H6 H5 N5 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Metformin D6 (dimethyl D6) hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Metformin-d6 monohydrochloride, Metformin D6 (dimethyl D6) hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Metformin-d6 monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1D3,2D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(=N)NC(=N)N)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3-carbamimidoyl-1,1-bis(trideuteriomethyl)guanidine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.66 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?