Få mere at vide
Eppendorf™ Måling, For Varitip S Udleveringsdel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10603381 Shop alle Eppendorf produkter
:
Måling, For Varitip S Udleveringsdel
Artikelnummer. 10603381
Brand: Eppendorf™ 0030050533
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aspirer væske fra høje, smalhalsede kar. Eppendorf™ Varitip™ S Danner et system med Eppendorf Maxitip til aspiration af 2,5 til 10 ml med Eppendorf Varipette .
  • Fremstillet af højeste kvalitet, virgin polypropylen (PP) fri for biocider, blødgørere og latex
  • Fås i pakker af 30 stk
  • Luftfortrængningsprincip
  • Ingen overførsel
  • Sikrer drypfri dispensering af væsker med højt damptryk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Eppendorf Maxitip og Varipette
Mængde 30 Pakke