Få mere at vide
Jenway™ Målertilbehør og udskiftningsdel, Micro Volume Conductivity Probe
Artikelnummer. 15587019
Skift visning
Konnektortyper:
7-benet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
15587019 7-benet Hver
1 options
Artikelnummer. 15587019 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 9995972
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5810.00 DKK
    4658.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 1151.60 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Designet til at optimere ydeevnen af din Jenway måler.
  • Til brug med Jenway Måler
  • Nem at installere
  • Tilbehør
Tekniske data
Celle konstant 1
Konnektortyper 7-benet
Til brug med (udstyr) Jenway Måler
Type Micro Volume Conductivity Probe
Materiale Glas
Måleområder 0 til 150 mS/cm