missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metconazole-d6, TRC

Artikelnummer. 30466079
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466079 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30466079 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2257971MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metconazole-d6
CAS 2469554-74-1
Molekylær formel C17H16D6ClN3O
Mængde 1 mg
Synonym Metconazole d6, Metconazole (D6)
InChI formel InChI=1S/C17H22ClN3O/c1-16(2)8-7-14(9-13-3-5-15(18)6-4-13)17(16,22)10-21-12-19-11-20-21/h3-6,11-12,14,22H,7-10H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMIL ClC1=CC=C(CC2C(O)(CN3C=NC=N3)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC2)C=C1
IUPAC navn 5-[(4-chlorophenyl)methyl]-1-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-2,2-bis(trideuteriomethyl)cyclopentanol
Molekylvægt (g/mol) 325.87
Formel vægt 325.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.