Få mere at vide
Metazosulfuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metazosulfuron |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18ClN7O7S/c1-7-6-29-21-12(30-7)10-11(16)20-23(2)13(10)31(25,26)22-15(24)19-14-17-8(27-3)5-9(18-14)28-4/h5,7H,6H2,1-4H3,(H2,17,18,19,22,24) |
| Formel vægt | 475.0677 |