missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metazosulfuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metazosulfuron |
| CAS | 868680-84-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metazosulfuron |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C15 H18 Cl N7 O7 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-Pyrazole-5-sulfonamide, 3-chloro-4-(5,6-dihydro-5-methyl-1,4,2-dioxazin-3-yl)-N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-1-methyl-, 3-Chloro-N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]-1-methyl-4-(5-methyl-5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)-1H-pyrazole-5-sulfonamide, Metazosulfuron, NC 620 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18ClN7O7S/c1-7-6-29-21-12(30-7)10-11(16)20-23(2)13(10)31(25,26)22-15(24)19-14-17-8(27-3)5-9(18-14)28-4/h5,7H,6H2,1-4H3,(H2,17,18,19,22,24) |
| SMIL | COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(C3=NOCC(C)O3)c(Cl)nn2C)n1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?