missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metazachlor, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metazachlor |
| CAS | 67129-08-2 |
| Molekylær formel | C14 H16 Cl N3 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Acetamide, 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-, BAS 479, BAS 47902H, BAS 479H, Butisan, Butisan 400SC, Butisan S, Metazachlor, Methazachlor, Pree, Sultan |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClN3O/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)18(13(19)9-15)10-17-8-4-7-16-17/h3-8H,9-10H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)CCl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.75 |
| Formel vægt | 277.0982 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?