Få mere at vide
Metazachlor-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metazachlor oxanilic acid (OA) |
| CAS | 1231244-60-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metazachlor oxanilic acid (OA) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H15 N3 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-[(2,6-Dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxo-acetic acid, Metazachlor oxanilic acid (OA) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3O3/c1-10-5-3-6-11(2)12(10)17(13(18)14(19)20)9-16-8-4-7-15-16/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O |
| Vis mere |