Få mere at vide
Metazachlor-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324156
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324156 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324156 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14950050AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metazachlor oxanilic acid (OA)
CAS 1231244-60-2
Analyt- eller komponentnavne Metazachlor oxanilic acid (OA)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H15 N3 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-[(2,6-Dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxo-acetic acid, Metazachlor oxanilic acid (OA)
InChI formel InChI=1S/C14H15N3O3/c1-10-5-3-6-11(2)12(10)17(13(18)14(19)20)9-16-8-4-7-15-16/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,19,20)
SMIL Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[2,6-dimethyl-N-(pyrazol-1-ylmethyl)anilino]-2-oxoacetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 273.29
Mængde 1 ml
Formel vægt 273.1113 g/mol