Få mere at vide
Metazachlormetabolit BH 479-12 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326998
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326998 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326998 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14950065AL100
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metazachlor Metabolite BH 479-12
CAS 1367578-41-3
Analyt- eller komponentnavne Metazachlor Metabolite BH 479-12
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H13 N3 O5
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Metazachlor Metabolite BH 479-12, Benzoic acid, 2-[(carboxycarbonyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-3-methyl-
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O5/c1-9-4-2-5-10(13(19)20)11(9)17(12(18)14(21)22)8-16-7-3-6-15-16/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
SMIL Cc1cccc(C(=O)O)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O
IUPAC navn 3-methyl-2-[oxalo(pyrazol-1-ylmethyl)amino]benzoesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 303.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 303,0855 g/mol