Få mere at vide
Metazachlormetabolit BH 479-12 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metazachlor Metabolite BH 479-12 |
| CAS | 1367578-41-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metazachlor Metabolite BH 479-12 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H13 N3 O5 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Metazachlor Metabolite BH 479-12, Benzoic acid, 2-[(carboxycarbonyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-3-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O5/c1-9-4-2-5-10(13(19)20)11(9)17(12(18)14(21)22)8-16-7-3-6-15-16/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22) |
| SMIL | Cc1cccc(C(=O)O)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O |
| Vis mere |