missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metazachlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 17982395
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982395 50 mg
17914805 25 mg
17974955 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17982395 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22623350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1231710-68-1
Molekylær formel C14H16N3NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 345.35
Synonym 2-[(2,6-Dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxoethanesulfonic Acid Sodium Salt, BH 479-8 Sodium Salt;
IUPAC navn [2-[2,6-dimethyl-N-(pyrazol-1-ylmethyl)anilino]-2-oxo-ethyl]sulfonyloxysodium
SMIL Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)CS(=O)(=O)O[Na]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metazachlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O4S.Na/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)17(10-16-8-4-7-15-16)13(18)9-22(19,20)21;/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Formel vægt 345.076
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.