Få mere at vide
Metazachlor-ethane sulfonic acid (ESA) 100 μg/mL in Acetonitrile/Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metazachlor ethane sulfonic acid (ESA) |
| CAS | 172960-62-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metazachlor ethane sulfonic acid (ESA) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H17 N3 O4 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-[(2,6-Dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxoethansulfonsäure, BH 479-8 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4S/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)17(10-16-8-4-7-15-16)13(18)9-22(19,20)21/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,19,20,21) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)CS(=O)(=O)O |
| Vis mere |