missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metazachlor-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metazachlor dimethyl-d6 |
| CAS | 1246816-51-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 2H6 H10 Cl N3 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[2,6-Bis(trideuteriomethyl)phenyl]-2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamide, Metazachlor D6 (Dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClN3O/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)18(13(19)9-15)10-17-8-4-7-16-17/h3-8H,9-10H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1N(Cn2cccn2)C(=O)CCl)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | N-[2,6-bis(trideuteriomethyl)phenyl]-2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.79 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?