missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metaxalone, TRC

Artikelnummer. 30474186
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474186 250 mg
30471504 10 mg
30474046 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474186 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM225850250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1665-48-1
Molekylær formel C12 H15 N O3
Molekylvægt (g/mol) 221.25
Synonym 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 2-Oxazolidinone, 5-[(3,5-xylyloxy)methyl]- (6CI,7CI,8CI), 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, AHR 438, Flexura, Metaxalon, Metaxalone, Metazalone, Metazolone, NSC 170959, Skelaxin, Zorane
IUPAC navn 5-[(3,5-dimethylphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
SMIL Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metaxalone
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
Formel vægt 221.1052
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.