Få mere at vide
Metaxalone, Mikromol™
Artikelnummer. 17984426
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17984426 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17984426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3650.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Metaxalone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaxalone
CAS 1665-48-1
Analyt- eller komponentnavne Metaxalone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H15 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 2-Oxazolidinone, 5-[(3,5-xylyloxy)methyl]- (6CI,7CI,8CI), 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, AHR 438, Flexura, Metaxalon, Metaxalone, Metazalone, Metazolone, NSC 170959, Skelaxin, Zorane
InChI formel InChI=1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
SMIL Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1
IUPAC navn 5-[(3,5-dimethylphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 221.25
Mængde 250 mg
Formel vægt 221.1052 g/mol