Få mere at vide
Metaxalone-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metaxalone dimethyl-d6 |
| CAS | 1189944-95-3 |
| Molekylær formel | C12 2H6 H9 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Metaxalone-D6, Metaxalone-(dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1cc(OCC2CNC(=O)O2)cc(c1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 5-[[3,5-bis(trideuteriomethyl)phenoxy]methyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.29 |
| Formel vægt | 227.1429 |