Få mere at vide
Metaraminol Bitartrate, Mikromol™
Artikelnummer. 18081690
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18081690 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081690 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1797.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Metaraminol Bitartrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaraminol Tartrate
CAS 33402-03-8
Analyt- eller komponentnavne Metaraminol Tartrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H13 N O2 . C4 H6 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (-)-Metaraminol bitartrate, Aramine, Aramine (sympathomimetic), Icoral B, Metaradrine bitartrate, Metaraminol bitartrate, Metaraminol hydrogen tartrate, Metaraminol tartrate, Pressorol, Benzenemethanol, alpha-[(1S)-1-aminoethyl]-3-hydroxy-, (alphaR)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Benzenemethanol, alpha-(1-aminoethyl)-3-hydroxy-, [R-(R*,S*)]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Benzenemethanol, alpha-[(1S)-1-aminoethyl]-3-hydroxy-, (alphaR)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, alpha-(1-aminoethyl)-m-hydroxy-, (-)-, tartrate (1:1) (salt) (8CI)
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-6,9,11-12H,10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,9-;1-,2-/m01/s1
SMIL C[C@H](N)[C@H](O)c1cccc(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 3-[(1R,2S)-2-amino-1-hydroxypropyl]phenol;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 317.29
Mængde 250 mg
Formel vægt 317.1111 g/mol