Få mere at vide
Metaraminol Bitartrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30460984
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460984 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460984 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1797.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaraminol Tartrate
CAS 33402-03-8
Analyt- eller komponentnavne Metaraminol Tartrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H13 N O2 . C4 H6 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (-)-Metaraminol bitartrate, Aramine, Aramine (sympathomimetic), Icoral B, Metaradrine bitartrate, Metaraminol bitartrate, Metaraminol hydrogen tartrate, Metaraminol tartrate, Pressorol, Benzenemethanol, alpha-[(1S)-1-aminoethyl]-3-hydroxy-, (alphaR)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Benzenemethanol, alpha-(1-aminoethyl)-3-hydroxy-, [R-(R*,S*)]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Benzenemethanol, alpha-[(1S)-1-aminoethyl]-3-hydroxy-, (alphaR)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, alpha-(1-aminoethyl)-m-hydroxy-, (-)-, tartrate (1:1) (salt) (8CI)
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-6,9,11-12H,10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,9-;1-,2-/m01/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@H](N)[C@H](O)c1cccc(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 3-[(1R,2S)-2-amino-1-hydroxypropyl]phenol;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 317.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 317.1111 g/mol