missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metaproterenol Hemisulfate Salt, TRC

Artikelnummer. 30478202
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478202 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478202 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM225835100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metaproterenol hemisulfate
CAS 5874-97-5
Molekylær formel 2 C11 H17 N O3 . H2 O4 S
Mængde 100 mg
Synonym 1,3-Benzenediol, 5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, sulfate (2:1), Benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (±)-Orciprenaline sulfate, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-isopropylaminoethane sulfate, 3,5-Dihydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]benzyl alcohol sulfate (2:1) (salt), Alotec, Alupent, Astmopent, Metaprel, Metaproterenol hemisulfate, Metaproterenol sulfate, Metaproterenol sulfate (2:1) (salt), Novasmasol, Orciprenaline sulfate, Orciprenaline sulfate (2:1) (salt), Th 152, dl-Metaproterenol sulfate, dl-Orciprenaline sulfate, Bis[5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzene-1,3-diol] sulfate
InChI formel InChI=1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
SMIL CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 5-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzene-1,3-diol;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 520.59
Formel vægt 520.2091
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.