Få mere at vide
Metaproterenol-d7 Hemisulfate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metaproterenol-d7 Hemisulfate Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3.H2O4S/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/i1D3,2D3,7D; |
| Procent renhed | >95% |