missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metapramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metapramine |
| CAS | 21730-16-5 |
| Molekylær formel | C16 H18 N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 10,11-Dihydro-N,5-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepin-10-amine, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 10,11-dihydro-5-methyl-10-(methylamino)- (8CI), 10,11-Dihydro-N,5-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepin-10-amine, 5-Methyl-10-methylamino-10,11-dihydrodibenzo[b,f]azepine, Metapramine, RP 19560 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2/c1-17-14-11-12-7-3-5-9-15(12)18(2)16-10-6-4-8-13(14)16/h3-10,14,17H,11H2,1-2H3 |
| SMIL | CNC1Cc2ccccc2N(C)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | N,11-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.33 |
| Formel vægt | 238.147 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?