missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metapramine, TRC

Artikelnummer. 30475765
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475765 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22583025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metapramine
CAS 21730-16-5
Molekylær formel C16 H18 N2
Mængde 25 mg
Synonym 10,11-Dihydro-N,5-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepin-10-amine, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 10,11-dihydro-5-methyl-10-(methylamino)- (8CI), 10,11-Dihydro-N,5-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepin-10-amine, 5-Methyl-10-methylamino-10,11-dihydrodibenzo[b,f]azepine, Metapramine, RP 19560
InChI formel InChI=1S/C16H18N2/c1-17-14-11-12-7-3-5-9-15(12)18(2)16-10-6-4-8-13(14)16/h3-10,14,17H,11H2,1-2H3
SMIL CNC1Cc2ccccc2N(C)c3ccccc13
IUPAC navn N,11-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-amine
Molekylvægt (g/mol) 238.33
Formel vægt 238.147
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.