Få mere at vide
Metafosforsyre, stabiliseret
Artikelnummer. 10115040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10115040 500 g Glasflaske 500g
10105040 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10115040 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219225000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1925.00 DKK
    1865.70 DKK / 500g
    Spare 59.30 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Metafosforsyre, 40 til 46% (HPO3), HO3P, CAS-nummer-37267-86-0, 50813-16-6, hydrogenfosfonat, metafosforsyre, metafosforsyre, hydrogenfosfonat, fosfensyre, m-fosforsyre, metafosforsyre hpo3, fosfonat 1-, x-fosfat gruppe, unii-mtk99r3uv0, 500g, 5ppm maks. | CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79,979 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37267-86-0 , 50813-16-6
Molekylær formel HO3P
Molekylvægt (g/mol) 79.979
MDL nummer MFCD00011351
InChI nøgle UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMIL OP(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaphosphoric acid
Tungmetaller (som Pb) 50 ppm maks.
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Lineær formel (HPO3)n
Fysisk form Glasagtig Klump
Fieser 01,665; 16,177
Merck Index 15, 7457
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: langsomt dannelsen af orto-syren, opløselig i alkohol
Formel vægt 79.98
Procent renhed 40 til 46% (HPO3)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metaphosphoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.