Få mere at vide
Metaphosphoric Acid Potassium Salt, TRC
Artikelnummer. 30464564
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30464564 5 g
1 options
Artikelnummer. 30464564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2262605G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaphosphoric Acid Potassium Salt
CAS 7790-53-6
Molekylær formel HKO3P
Mængde 5 g
Synonym Potassium Metaphosphate, Kurrol's Salt, Potassium Kurrol's Salt, Potassium Metaphosphate, Potassium Phosphate (KPO3), Potassium Polymetaphosphate, Phosphenic Acid Potassium Salt
InChI formel InChI=1S/K.HO3P/c;1-4(2)3/h;(H,1,2,3)/q+1;/p-1
SMIL O=P(O[K])=O
Molekylvægt (g/mol) 118.07
Formel vægt 117.9222