Description
HO3P, CAS-nummer-37267-86-0, unii-mtk99r3uv0, x-phosphat-gruppe, m-phosphorsyre, metaphosphorsyre hpo3, meta-phosphorsyre, phosphensyre, metaphosphorsyre, phosphonat hydrogenphonat phona, phosphonate hydrogenphonat 1-, 500 g, farveløs, UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N, 200 grader C, 11351, 79.979
Specifications
Specifications
| pH | 2 |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 37267-86-0 |
| Smeltepunkt | 200 °C |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | HO3P |
| Fysisk form | Fast stof |
| MDL nummer | 11351 |
| Synonym | metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Metaphosphoric acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.