Få mere at vide
Metafosforsyre, ACS, 33,5-36,5%, bal. NaPO{3} (Stabiliserer)
Artikelnummer. 11357578
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357578 10 g 10g
11367578 100 g 100g
11377578 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033267.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79,979 g/mol
Metaphosphorsyre bruges som et dehydreringsmiddel. Dets derivat, natriumhexametaphosphat, bruges som et sekvestreringsmiddel og et fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som phosphoryleringsmiddel, analytisk reagens og i dental cement.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37267-86-0
Molekylær formel HO3P
Molekylvægt (g/mol) 79.979
MDL nummer MFCD00011351
InChI nøgle UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMIL OP(=O)=O
Tekniske data
Udseende White crystalline
Kemisk navn eller materiale Metaphosphoric acid
Farve Hvid
Tæthed 2.2 g/cm3 at 20&de g;C
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 10 g
Fysisk form Krystallinsk
Opløselighedsinformation Decomposes in water. Soluble in alcohol.
Formel vægt 79.98
Grad ACS