Få mere at vide
Metaphosphoric acid, 39-43%, bal. NaPO{3} (Stabilizer)
Artikelnummer. p-7025456
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11409986
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20932.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79.979 g/mol
Metaphosphorsyre bruges som et dehydreringsmiddel. Dets derivat, natriumhexametaphosphat, bruges som et sekvestreringsmiddel og et fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som phosphoryleringsmiddel, analytisk reagens og i dental cement.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Metaphosphorsyre bruges som et dehydrerende middel. Dets derivat, natriumhexametaphosphat, bruges som et sekvestreringsmiddel og et fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som phosphoryleringsmiddel, analytisk reagens og i dental cement.
Opløselighed Opløseligt i alkohol
.
Noter
Form: Klumper.Hygroskopisk. Fugt følsom. Inkompatibel med stærke baser, nitromethan og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37267-86-0
Molekylær formel HO3P
Molekylvægt (g/mol) 79.979
MDL nummer MFCD00011351
InChI nøgle UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMIL OP(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaphosphoric acid
Tæthed 2.2
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter bal. NaPO 3 (stabilisator)
Mængde 100 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,7345
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol.
Formel vægt 79.98
Procent renhed 39 to 43%