Få mere at vide
Metafosforsyre, 39-43%, bal. NaPO{3} (Stabilisator)
Artikelnummer. 11419986
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419986 500 g 500g
11409986 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20932.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.47 DKK
    1269.65 DKK / 500g
    Spare 140.82 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79,979 g/mol
Metaphosphorsyre bruges som et dehydreringsmiddel. Dets derivat, natriumhexametaphosphat, bruges som et sekvestreringsmiddel og et fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som phosphoryleringsmiddel, analytisk reagens og i dental cement.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Metaphosphorsyre bruges som et dehydrerende middel. Dets derivat, natriumhexametaphosphat, bruges som et sekvestreringsmiddel og et fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som phosphoryleringsmiddel, analytisk reagens og i dental cement.
Opløselighed Opløseligt i alkohol
.
Noter
Form: Klumper.Hygroskopisk. Fugt følsom. Inkompatibel med stærke baser, nitromethan og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37267-86-0
Molekylær formel HO3P
Molekylvægt (g/mol) 79.979
MDL nummer MFCD00011351
InChI nøgle UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMIL OP(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaphosphoric Acid
Tæthed 2.2
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter bal. NaPO 3 (stabilisator)
Mængde 500 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,7345
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol.
Formel vægt 79.98
Procent renhed 39 til 43%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metaphosphoric acid, 39-43%, balance NaPO3 (Stabilizer)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Metaphosphoric acid