missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metanilic Acid Sodium Salt (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metanilic Acid Sodium Salt (Technical Grade) |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO3S.Na/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 194.9966 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?