Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Metanil gul (Tech .), 85 %
Artikelnummer. 10472971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10472971 100 g 100g
10771252 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10472971 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 413721000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375,378 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 587-98-4
Molekylær formel C18H14N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 375.378
InChI nøgle NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
IUPAC navn natrium;3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzensulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metanil Yellow
Navn note tech., 85%
Farvestofindhold 80% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Beilstein 16, 330
Merck Index 15, 5999
Farve Orange
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 25 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, moderat opløselig i benzen og ether, let opløselig i acetone
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 375.38
Grad Ren