missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metanil Yellow, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metanil Yellow |
| CAS | 587-98-4 |
| MDL nummer | MFCD00007486 |
| Synonym | Metanil yellow, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Metanil yellow |
| Mængde | 10 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.38 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?