Få mere at vide
Metanil Gul, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11427575 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11427575 100 g
1 options
Artikelnummer. 11427575 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521194280
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metanil Yellow
CAS 587-98-4
Molekylær formel C18H14N3NaO3S
Mængde 100 g
Synonym metanil yellow, acid yellow 36, acid metanil yellow, monoazo, amacid yellow m, fenazo yellow m, acid golden g, kiton yellow ms, metanil yellow c, metanil yellow e
InChI nøgle NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 375.378
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Formel vægt 375.38