Få mere at vide
Metanil Yellow, 98%, pure, ACROS Organics™
Artikelnummer. 13438438 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13438438 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 13438438 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 191965000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans 550 (at lambda min.)
Kemisk navn eller materiale Metanil Yellow
Navn note 98%
CAS 587-98-4
Absorptionsforhold 0.9 to 1.1
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C18H14N3NaO3S
MDL nummer MFCD00007486
Synonym Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
InChI nøgle NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn sodium;3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 375.378
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Lambda Max 431 to 436nm (in water)
Formel vægt 375.38
Tab ved tørring 10% max. (105°C)
Procent renhed ≥97.5%
Grad Pure
Emballage Glass bottle
Farve Orange
Mængde 500 g
Fysisk form Powder