Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metanil Yellow |
| CAS | 587-98-4 |
| Farvestofindhold | 88% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Lambda Max | 413 til 419 nm (i methanol) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C18H14N3NaO3S |
| Synonym | Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 25 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, moderat opløselig i benzen og ether, let opløselig i acetone |
| Mængde | 1 kg |
| Vis mere |