Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Metanil gul
Artikelnummer. 11488147
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488147 250 g 250g
11478147 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488147 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17527.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375.378 g/mol
Metanil Yellow bruges som indikator. Metanilgul er nyttig i spektrofotometriske metoder til at bestemme tilstedeværelsen af spormængder af nitrater og nitritter i opløsning. Metoden udnytter det faktum, at kaliumbromat kan katalysere misfarvningen af Metanil gul, som derefter kan analyseres ved spektrofotometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Metanil Yellow bruges som indikator. Metanilgul er nyttig i spektrofotometriske metoder til at bestemme tilstedeværelsen af spormængder af nitrater og nitritter i opløsning. Metoden udnytter det faktum, at kaliumbromat kan katalysere misfarvningen af Metanil gul, som derefter kan analyseres ved spektrofotometri.
Opløselighed
Opløseligt i vand (25g/L).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 587-98-4
Molekylær formel C18H14N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 375.378
MDL nummer MFCD00007486
InChI nøgle NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 13065
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
IUPAC navn natrium;3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzensulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metanil Yellow
Beilstein 3831568
Merck Index 14,5928
Opløselighedsinformation Soluble in water (25g/L).
Formel vægt 375.38
Lugt Odorless
pH 10
Mængde 250 g