Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Metanil gul
Beskrivelse
Metanil Yellow bruges som indikator. Metanilgul er nyttig i spektrofotometriske metoder til at bestemme tilstedeværelsen af spormængder af nitrater og nitritter i opløsning. Metoden udnytter det faktum, at kaliumbromat kan katalysere misfarvningen af Metanil gul, som derefter kan analyseres ved spektrofotometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Metanil Yellow bruges som indikator. Metanilgul er nyttig i spektrofotometriske metoder til at bestemme tilstedeværelsen af spormængder af nitrater og nitritter i opløsning. Metoden udnytter det faktum, at kaliumbromat kan katalysere misfarvningen af Metanil gul, som derefter kan analyseres ved spektrofotometri.
Opløselighed
Opløseligt i vand (25g/L).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metanil Yellow |
| Lugt | Lugtfri |
| Beilstein | 3831568 |
| Merck Index | 14,5928 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (25g/L). |
| pH | 10 |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 375.38 |