missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metanicotine, TRC

Artikelnummer. 30467691
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467691 10 mg
30465652 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467691 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32125010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 15585-43-0
Molekylær formel C10 H14 N2
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Synonym 3-Buten-1-amine, N-methyl-4-(3-pyridinyl)-, (3E)-, 3-Buten-1-amine, N-methyl-4-(3-pyridinyl)-, (E)-, Pyridine, 3-[4-(methylamino)-1-butenyl]-, (E)- (8CI), (3E)-N-Methyl-4-(3-pyridinyl)-3-buten-1-amine, (E)-Metanicotine, RJR 2403, Rivanicline, trans-Metanicotine
IUPAC navn (E)-N-methyl-4-pyridin-3-ylbut-3-en-1-amine
SMIL CNCC\C=C\c1cccnc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metanicotine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-11-7-3-2-5-10-6-4-8-12-9-10/h2,4-6,8-9,11H,3,7H2,1H3/b5-2+
Formel vægt 162.1157
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.