Få mere at vide
Metanicotine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Methyl-d3)metanicotine |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-11-7-3-2-5-10-6-4-8-12-9-10/h2,4-6,8-9,11H,3,7H2,1H3/b5-2+/i1D3 |
| Formel vægt | 165.1345 |